Learn More
2-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phénol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11325459
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1008-65-7
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.148
Numéro MDL MFCD00020713
Clé InChI HKVNQGYCUGIYTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenol, fenadiazole, 2-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzenol, oinxxhyenyvypb-uhfffaoysa-n, acmc-1bzdh, ortho-1,3,4-oxadiazol-2-yl-phenol, 6-3h-1,3,4-oxadiazol-2-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one
CID PubChem 6738087
Nom IUPAC 6-(3H-1,3,4-oxadiazol-2-ylidène) cyclohexa-2,4-dién-1-one
SMILES C1=CC(=C2NN=CO2)C(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol
Quantité 1 g
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 98%