Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylméthyldichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 73609-36-6 | C9H7Cl2F13Si | 461.12 g/mol
33.17€ - 110.55€
Identifiants chimiques
CAS | 73609-36-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H7Cl2F13Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 461.12 |
Numéro MDL | MFCD00042360 |
Clé InChI | VBDMVWQNRXVEGC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl methyldichlorosilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctylmethyldichlorosilane, dichloro methyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, dichloromethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl methyldichlorosilane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-methyldichlorosilane, dichloro-methyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, bis chloranyl-methyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecakis fluoranyl octyl silane, silane, dichloromethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, 2-tridecafluorohexyl ethyldichloro methyl silane |
CID PubChem | 123573 |
Nom IUPAC | dichloro(methyl)(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane |
SMILES | C[Si](Cl)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11309285
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16605.06 |
5 g |
33.17€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319285
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16605.14 |
25 g |
110.55€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
73609-36-6 | |
461.12 | |
VBDMVWQNRXVEGC-UHFFFAOYSA-N | |
123573 | |
C[Si](Cl)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
C9H7Cl2F13Si | |
MFCD00042360 | |
1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl methyldichlorosilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctylmethyldichlorosilane, dichloro methyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, dichloromethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl methyldichlorosilane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-methyldichlorosilane, dichloro-methyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, bis chloranyl-methyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecakis fluoranyl octyl silane, silane, dichloromethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, 2-tridecafluorohexyl ethyldichloro methyl silane | |
dichloro(methyl)(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane |
Spécification
189°C to 190°C | |
73609-36-6 | |
MFCD00042360 | |
6153667 | |
1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl methyldichlorosilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctylmethyldichlorosilane, dichloro methyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, dichloromethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl methyldichlorosilane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-methyldichlorosilane, dichloro-methyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, bis chloranyl-methyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecakis fluoranyl octyl silane, silane, dichloromethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, 2-tridecafluorohexyl ethyldichloro methyl silane | |
C[Si](Cl)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F | |
461.12 | |
461.13 | |
1.35 | |
1.55 |
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane | |
C9H7Cl2F13Si | |
UN2920 | |
51°C (123°F) | |
VBDMVWQNRXVEGC-UHFFFAOYSA-N | |
dichloro(methyl)(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane | |
123573 | |
97% | |
Moisture sensitive |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, INFLAMMABLE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 277-551-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante