Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluorodécyldiméthylchlorosilane, technologie. 90 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11349245
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74612-30-9
Formule moléculaire C12H10ClF17Si
Poids moléculaire (g/mol) 540.72
Numéro MDL MFCD00042343
Clé InChI JHCJWHBMXWOYDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyldimethylchlorosilane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl dimethylchlorosilane, 2-heptadecafluorooctyl ethylchlorodimethylsilane, chloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl dimethylsilane, chloro-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl-dimethylsilane, chlorodimethyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecylsilane, silane,chloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl dimethyl
CID PubChem 144665
Nom IUPAC chloro-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadécafluorodécyl)-diméthylsilane
SMILES C[Si](C)(CCC(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)Cl
Spécification
Point d’ébullition 197°C to 198°C
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyldimethylchlorosilane
Quantité 5 g
Numéro UN UN2987
Beilstein 4584072
Poids de la formule 540.73
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Indice de réfraction 1.3415
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.654