missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMEG™ Support à ressort à 16 positions en acier inox

Marque:  SMEG™ SB15

Code produit. 15231316

  • 236.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 23-06-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Spécification

Spécification

Acier inoxydable
Support de ressort
Flacons et béchers de 1000 ml
1 de chaque
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis