Learn More
1-naphthol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10217303 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1-naphtol, 99 % et plus, C10H8O, numéro CAS-90-15-3, 1-hydroxynaphtalène, 1-naphtalénol, 1-naphthol, alpha-naphthol, ursol basf ern, fouramine ern, fourrine ern, furro er, naphtol, tertral ern, 100 g, 06, 596, 278,0°C à 280,0°C, 100,0, 99,0, CHEBI:10319, beige-gris à marron, 201-969-4, 125°C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-15-3
Formule moléculaire C10H8O
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Numéro MDL MFCD00003930
Clé InChI KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
CID PubChem 7005
ChEBI CHEBI:10319
Nom IUPAC Naphtalène-1-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthol
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 95.0°C to 97.0°C
Couleur Beige-gris à gris
Point d’ébullition 278.0°C to 280.0°C
Point d’éclair 125°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C10H7OH
Quantité 2.5 kg
Beilstein 06, 596
Merck Index 15, 6468
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,alcohol and ether,freely soluble in chloroform,alkali hydroxide,solutions
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Flocons cristallins