Learn More
1-Méthyl-3-phénylpipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11441500
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5271-27-2 | C11H16N2 | 176.263 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5271-27-2
Formule moléculaire C11H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 176.263
Numéro MDL MFCD03411603
Clé InChI IRMBVBDXXYXPEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-n-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl piperazine, piperazine, 1-methyl-3-phenyl, +/--3-phenyl-1-methylpiperazine, dl-1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl-1-piperazine, pubchem8578, 3-phenyl-1-methylpiperazine, +/-, n-methyl-3-phenylpiperazine
CID PubChem 2760009
Nom IUPAC 1-méthyl-3-phénylpipérazine
SMILES CN1CCNC(C1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-3-phenylpiperazine
Point de fusion 56°C to 60°C
Point d’ébullition 85°C (0.5 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 97%