Learn More
Hydrochloride de 1-Dodecylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358735
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24112
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24112
CAS: 929-73-7 | C12H28ClN | 221.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 929-73-7
Formule moléculaire C12H28ClN
Poids moléculaire (g/mol) 221.81
Numéro MDL MFCD00042017
Clé InChI TWFQJFPTTMIETC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dodecylamine hydrochloride, laurylamine hydrochloride, n-dodecylamine hydrochloride, dodecan-1-amine hydrochloride, 1-dodecanamine, hydrochloride, dodecylamine, hydrochloride, unii-1v1470j2mf, 1-dodecanamine, hydrochloride 1:1, armeen 12d hydrochloride, acmc-209rjd
CID PubChem 458426
Nom IUPAC Dodécan-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[NH3+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecylamine hydrochloride
Point de fusion 186°C to 188°C
Formule linéaire CH3(CH2)11NH2·HCl
Quantité 50 g
Beilstein 3553943
Poids de la formule 221.82
Pourcentage de pureté 97%