Learn More
Hydrochloride de 1-Dodecylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348735
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 929-73-7 | C12H28ClN | 221.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 929-73-7
Formule moléculaire C12H28ClN
Poids moléculaire (g/mol) 221.81
Numéro MDL MFCD00042017
Clé InChI TWFQJFPTTMIETC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dodecylamine hydrochloride, laurylamine hydrochloride, n-dodecylamine hydrochloride, dodecan-1-amine hydrochloride, 1-dodecanamine, hydrochloride, dodecylamine, hydrochloride, unii-1v1470j2mf, 1-dodecanamine, hydrochloride 1:1, armeen 12d hydrochloride, acmc-209rjd
CID PubChem 458426
Nom IUPAC Dodécan-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[NH3+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecylamine hydrochloride
Point de fusion 186°C to 188°C
Formule linéaire CH3(CH2)11NH2·HCl
Quantité 10 g
Beilstein 3553943
Poids de la formule 221.82
Pourcentage de pureté 97%