Learn More
1-bromodécane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-73929 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 112-29-8 | C10H21Br | 221.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-29-8
Formule moléculaire C10H21Br
Poids moléculaire (g/mol) 221.18
Numéro MDL MFCD00000221
Clé InChI MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decyl bromide, n-decyl bromide, decane, 1-bromo, 1-decyl bromide, decylbromide, bromodecane, decane, bromo, labotest-bb ltbb001164, decylmonobromide, n-decylbromide
CID PubChem 8173
Nom IUPAC 1-bromodécane
SMILES CCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromodecane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -29.6°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 238°C
Point d’éclair 94°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)9Br
Indice de réfraction 1.4550 to 1.457
Quantité 500 g
Beilstein 01, II, 130
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Poids de la formule 221.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromodecane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.