Learn More
1-BOC-3-Azétidinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4258774 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 398489-26-4 | C8H13NO3 | 171.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 398489-26-4
Formule moléculaire C8H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 171.20
Numéro MDL MFCD01861741
Clé InChI VMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-3-azetidinone, 1-boc-azetidin-3-one, 1-n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-oxoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinone, tert-butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-oxoazetidine, n-boc-azetidin-3-one, 3-oxo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
CID PubChem 1519404
Nom IUPAC tert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-BOC-3-Azetidinone
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 50°C to 52°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 171.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline