Learn More
1,6-dibromohexane, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021185
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 629-03-8 | C6H12Br2 | 243.97 g/mol
1,6-Dibromohexane is used as a reagent in the synthesis of novel benzo[b]xanthone derivatives which have a potential antitumor activity. It is also used as a cross-linker for the cross-linking of glycuronans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,6-dibromohexane est utilisé comme réactif dans la synthèse de nouveaux dérivés benzo[b]xanthone qui ont une activité antitumorale potentielle. Il est également utilisé comme agent de réticulation pour la réticulation des glycuronanes.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol, l’éther, le benzène et le chloroforme. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-03-8
Formule moléculaire C6H12Br2
Poids moléculaire (g/mol) 243.97
Numéro MDL MFCD00000272
Clé InChI SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylene dibromide, hexane, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-n-hexane, 1,6-dibromohexan, alpha,omega-dibromohexane, 1,6-dibromohexan german, hexamethylene bromide, labotest-bb ltbb001557, 1,6 dibromohexane
CID PubChem 12368
Nom IUPAC 1,6-dibromohexane
SMILES C(CCCBr)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Dibromohexane
Point de fusion -2°C
Densité 1.61
Point d’ébullition 242°C to 244°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.5075
Quantité 100 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 1236322
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether,benzene and chloroform. Immiscible with water.
Poids de la formule 243.98
Pourcentage de pureté ≥97%