Learn More
1-[3-(trifluorométhoxy)phényl]éthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15405117
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 347194-02-9
Formule moléculaire C9H9F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.164
Numéro MDL MFCD06797343
Clé InChI BWANKNAGTRWECQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-3-trifluoromethoxyphenyl ethanol
CID PubChem 44891072
Nom IUPAC 1-[3-(trifluorométhoxy)phényl]éthanol
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)OC(F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
Quantité 25 g
Poids de la formule 206.16
Pourcentage de pureté 97%