Learn More
1-2-méthoxy-5-(trifluorométhoxy)phényl]éthanol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15407895
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 468074-91-1
Formule moléculaire C10H11F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 236.19
Numéro MDL MFCD08062374
Clé InChI DKUPMKWSJITPFC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-hydroxy-1-2-methoxy-5-triflouromethoxy phenyl ethane
CID PubChem 18542515
Nom IUPAC 1-[2-méthoxy-5-(trifluorométhoxy)phényl]éthanol
SMILES COC1=C(C=C(OC(F)(F)F)C=C1)C(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
Quantité 5 g
Poids de la formule 236.19
Pourcentage de pureté 95%