Learn More
1,2-dibromoéthane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 106-93-4 | C2H4Br2 | 187.86 g/mol
28.60€ - 881.00€
Identifiants chimiques
CAS 106-93-4
Formule moléculaire C2H4Br2
Poids moléculaire (g/mol) 187.86
Clé InChI PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
CID PubChem 7839
ChEBI CHEBI:28534
Nom IUPAC 1,2-dibromoéthane
SMILES C(CBr)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10695142
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
112790250
25 mL Flacon en verre
28.60€
25mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10244520
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
112795000
500 mL Flacon en verre
86.55€
500mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10346270
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific
112790010
1 L Flacon en verre
113.00€
1L
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11974481
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
112790025
2.5 L Bouteille en verre
257.00€
2.50L
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15199153
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
112790100
10 L Récipient en plastique
881.00€
10L
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
106-93-4
187.86
ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
CHEBI:28534
C(CBr)Br
C2H4Br2
PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
7839
1,2-dibromoéthane
Spécification
1,2-Dibromoethane
98.5
9.0°C to 10.0°C
2.1730g/mL
>104°C
98.5% min. (GC)
BrCH2CH2Br
01,9
15,385
ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
1,2-dibromoéthane
7839
187.86
Liquide
106-93-4
100.0
Incolore à jaune
131.0°C to 132.0°C
Authentique
C2H4Br2
1.5375 to 1.5395
01,374; 04,126; 05,187; 12,570
2.173
Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
C(CBr)Br
187.86
CHEBI:28534
99%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
May cause cancer.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Toxic if swallowed.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-444-5