Learn More
1,2-dibromobutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11404257
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 533-98-2 | C4H8Br2 | 215.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-98-2
Formule moléculaire C4H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 215.92
Numéro MDL MFCD00000157
Clé InChI CZWSZZHGSNZRMW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme butane, 1,2-dibromo, .alpha.-butylene dibromide, alpha-butylene dibromide, 1,2-dibomobutane, 1,2 dibromobutane, butane,2-dibromo, 1,2-dibromo-butane, alpha-butylene bromide, 1,2-butylene bromide, .alpha.-butylene bromide
CID PubChem 10792
Nom IUPAC 1,2-dibromobutane
SMILES CCC(Br)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dibromobutane
Point de fusion -65°C
Densité 1.789
Point d’ébullition 166°C to 167°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5141
Quantité 250 g
Beilstein 1731380
Merck Index 14,1566
Poids de la formule 215.93
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche