Learn More
1,2,3-tribromopropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336646
100 g, 100g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 96-11-7 | C3H5Br3 | 280.79 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-11-7
Formule moléculaire C3H5Br3
Poids moléculaire (g/mol) 280.79
Numéro MDL MFCD00017884
Clé InChI FHCLGDLYRUPKAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-tribromopropane, glyceryl tribromohydrin, sym-tribromopropane, glycerol tribromohydrin, propane, 1,2,3-tribromo, unii-d2r8l96tov, ccris 6706, d2r8l96tov, 1,3-tribromopropane, propane,2,3-tribromo
CID PubChem 7279
ChEBI CHEBI:18859
Nom IUPAC 1,2,3-tribromopropane
SMILES BrCC(Br)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3-Tribromopropane
Point de fusion 16°C to 17°C
Densité 2.398
Point d’ébullition 220°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.585
Quantité 100 g
Beilstein 1732082
Merck Index 14,9614
Poids de la formule 280.8
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
1,2,3-tribromopropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >